powder
pH值
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
分析報告
含量测定(HClO₄): ≥ 96.0 %
干燥失重: ≤ 3.0 %
同一性(IR):通过测试
干燥失重: ≤ 3.0 %
同一性(IR):通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1