主要文件
8.20118
Sigma-Aldrich
trans-Azobenzene
for synthesis
别名:
trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5N=NC6H5
CAS号:
分子量:
182.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352124
酶委員會索引編號:
203-102-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.00048 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
效力
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
291-294 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
轉變溫度
flash point 100 °C
密度
1.203 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(=Nc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100.0 °C - closed cup