主要文件
8.18872
Sigma-Aldrich
2-甲氧基乙胺
for synthesis
别名:
2-甲氧基乙胺, 2-氨基乙基甲基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H9NO
CAS号:
分子量:
75.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-712-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
285 °C
效力
1570 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3-16.10 % (v/v)
折射率
n20/589 1.4594
pH值
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
95 °C/1013 hPa
mp
-82 °C
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.872 - 0.874
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C