Merck
901159
Sigma-Aldrich
2-(2-甲氧基乙氧基)乙胺
≥95%
别名:
2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene glycol) methyl ether amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H13NO2
CAS号:
分子量:
119.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
liquid
折射率
n/D 1.429
密度
0.958 g/mL
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)