主要文件
8.18473
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylhydroxylamine
for synthesis
别名:
N,N-Diethylhydroxylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NOH
CAS号:
分子量:
89.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
223-055-4
蒸汽壓力
33 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2190 mg/kg LD50, oral (Rat)
1300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-10 % (v/v)
反應適用性
reagent type: reductant
bp
125-130 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
轉變溫度
flash point 45 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c1-3-5(6)4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.868 - 0.872
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
45 °C - closed cup