Key Documents
8.03237
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)-ethanol
for synthesis
别名:
2-(Dimethylamino)-ethanol, N,N-Dimethylethanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
89.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-542-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
6.12 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C
效力
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-12.2 % (v/v)
pH值
10.5-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
運動黏度
3.58 cSt(21.6 °C)
mp
-59 °C
轉變溫度
flash point 40 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.887
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F - Seta closed cup
閃點(°C)
40 °C - Seta closed cup