主要文件
8.18447
2,2 <221/>-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)
for synthesis
别名:
2,2 ′-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚), 2,2 ′-亚甲基双-(6-叔丁基-4-甲基苯酚),双(3-叔丁基-2-羟基-5-甲基苯基)-甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(2-(OH)-3-(CH3)3C-5-(CH3)C6H2)2CH2
CAS号:
分子量:
340.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-327-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
350 °C
效力
4880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
4-7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
125-132 °C (Lit.)
轉變溫度
flash point 185 °C
溶解度
practically insoluble 0.007 mg/L
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
InChI 密鑰
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 96.0 %(a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 125 °C
熔化范围(上限值): ≤ 132 °C
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
185 °C - Pensky-Martens closed cup