主要文件
8.18414
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
for synthesis
别名:
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
((CH3)2SiH)2O
CAS号:
分子量:
134.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
221-906-4
蒸汽壓力
250 hPa ( 20 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
240 °C
expl. lim.
0.8-62.9 % (v/v)
反應適用性
reagent type: reductant
bp
70-71 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
轉變溫度
flash point -26 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H12OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.757 - 0.759
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
-9.99 °C - closed cup