Key Documents
8.18370
Sigma-Aldrich
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
for synthesis
别名:
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4N2O4
CAS号:
分子量:
156.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
209-327-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
430 °C
pH值
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
270-275 °C
溶解度
0.5 g/L
體積密度
650‑660 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3