主要文件
8.18308
Sigma-Aldrich
(-)-Brucine
for resolution of racemates for synthesis
别名:
(-)-Brucine, 2,3-Dimethoxy strychnine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H26N2O4
CAS号:
分子量:
394.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352210
酶委員會索引編號:
206-614-7
NACRES:
NA.22
品質等級
mp
175-178 °C
溶解度
slightly soluble 3.2 g/L
體積密度
230 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18?,19-,21-,22?,23+/m0/s1
InChI 密鑰
RRKTZKIUPZVBMF-PLNGPGDESA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -86.0 - -80.0 °
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3