等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
13 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
dilution
(for synthesis)
bp
128 °C/1.013 hPa
mp
-57 °C
密度
1.63 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
InChI 密鑰
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
Trichloromethyl chloroformate for synthesis. CAS 503-38-8, EC Number 207-965-9, chemical formula ClCOOCCl₃.
分析報告
Assay (argentometric)≥ 98.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.635 - 1.642Identity (IR)passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3