powder
效力
2694 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: oxidant
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI 密鑰
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay osmium (ICP): ≥ 98.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3