主要文件
8.16013
Sigma-Aldrich
甘氨酸
for synthesis
别名:
氨基乙酸, 甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-272-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.0000171 Pa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (perchloric acid titration)
形狀
solid
效力
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
inhibition assay: suitable
pH值
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
密度
1.161 g/cm3 at 20 °C
體積密度
920 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节器。
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1