主要文件
8.16005
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-组氨酸盐酸盐一水合物
for synthesis
别名:
L-组氨酸 单盐酸盐 一水合物, His, L-α-氨基-β-(4-咪唑基)丙酸 单盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS号:
分子量:
209.63
Beilstein:
4168261
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
211-438-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
crystals
pH值
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
溶解度
149.55 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
體積密度
770 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI 密鑰
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
含量测定(银量滴定法): ≥ 99.0 %
比旋光度[α²0/D (c=11 in HCl 6 mol/l):+8.5 - +9.5 °
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1