主要文件
8.14971
Sigma-Aldrich
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
for synthesis
别名:
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8N2O7
CAS号:
分子量:
256.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
277-730-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Carbonylations
mp
188-191 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChI 密鑰
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3