蒸汽壓力
1.33 hPa ( 34.2 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
193 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
轉變溫度
flash point 68 °C
密度
0.877 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.878
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.878
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup