主要文件
8.14912
Sigma-Aldrich
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
for synthesis
别名:
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers), Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H26S
CAS号:
分子量:
202.40
分類程式碼代碼:
12352105
酶委員會索引編號:
246-619-1
蒸汽壓力
1.33 hPa ( 25.5 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
350 °C
效力
6800 mg/kg LD50, oral (Rat)
12600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
233 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
轉變溫度
flash point 98 °C
溶解度
<0.1 g/L
密度
0.856 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
InChI 密鑰
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.858
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup