About This Item
线性分子式:
C12H25SH
CAS号:
分子量:
202.40
Beilstein:
1738382
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
推荐产品
品質等級
化驗
98.5%
bp
227-248 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
SC(C(C(C(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
InChI 密鑰
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 表征tDodSNO-苯乙烯马来酸酐纳米颗粒SMA-tDodSNO的生物物理和一氧化氮释放特性的数据: 研究讨论了使用叔十二烷基硫醇合成SMA-tDodSNO纳米颗粒,并对其进行表征(H Alimoradi et al., 2018)。
- Cu2ZnSnS4-Ag2S纳米级p-n异质结构作为光电化学分解水的敏化剂: 研究调查了叔十二烷基硫醇在合成用于光电化学分解水的CZTS-Ag2S异质结构中的应用(X Yu et al., 2015)。
- 基于聚酰胺-银硫化锑纳米纤维的摩擦纳米发电机的能量收集性能增强: 研究讨论了使用叔十二烷基硫醇合成用于摩擦纳米发电机的纳米纤维(A Yar et al., 2021)。
法律資訊
Arkema Inc. 制造
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter