主要文件
8.14859
Sigma-Aldrich
N-Phenylmorpholine
for synthesis
别名:
N-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO
CAS号:
分子量:
163.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-164-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
410 °C
效力
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
48-51 °C
轉變溫度
flash point 124 °C
密度
1.053 g/cm3 at 60 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N2(CCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
InChI 密鑰
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup