主要文件
8.14722
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
for synthesis
别名:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Triacetonediamine, TAD
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H20N2
CAS号:
分子量:
156.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
253-197-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
≤20 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
自燃溫度
300 °C
效力
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
折射率
n25/D 1.469
pH值
12.3 (20 °C, 99 g/L in H2O)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
轉變溫度
flash point 75 °C
密度
0.893 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+H2]1C(CC(CC1(C)C)[N+H3])(C)C
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3/p+2
InChI 密鑰
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.895
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup