Key Documents
8.14566
Sigma-Aldrich
Diisopropylazodicarboxylate
for synthesis
别名:
Diisopropylazodicarboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
202.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
219-502-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.04 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
效力
2150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
75 °C/33.3 Pa
轉變溫度
flash point 106 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
VVWRJUBEIPHGQF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
222.8 °F
閃點(°C)
106 °C