主要文件
8.14565
Sigma-Aldrich
di-Rhenium decacarbonyl
for synthesis
别名:
di-Rhenium decacarbonyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Re2(CO)10
CAS号:
分子量:
652.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161603
酶委員會索引編號:
238-202-8
形狀
crystals
mp
181-184 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
InChI 密鑰
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex C): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3