Key Documents
8.18606
Sigma-Aldrich
磷酸三异丁酯
for synthesis
别名:
磷酸三异丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
((CH3)2CHCH2)3PO
CAS号:
分子量:
266.31
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
204-798-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.002 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
430 °C (DIN 51794)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
<-60 °C
轉變溫度
flash point 133 °C (DIN 51758)
溶解度
0.26 g/L
密度
0.965 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
InChI 密鑰
HRKAMJBPFPHCSD-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.963 - 0.967
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
270.5 °F - closed cup
閃點(°C)
132.5 °C - closed cup