Key Documents
8.14549
Sigma-Aldrich
Formaldehyde diethyl acetal
for synthesis
别名:
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12O2
CAS号:
分子量:
104.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
207-330-6
蒸汽壓力
70 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
174 °C
效力
3536 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16600 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
轉變溫度
flash point -6 °C
溶解度
91 g/L
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
23.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-5 °C - closed cup