主要文件
8.14437
Sigma-Aldrich
Tributylacetyl citrate
for synthesis
别名:
Tributylacetyl citrate, 2-(Acetyloxy)-1,2,3-Propanetricarboxylic acid tributyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H34O8
CAS号:
分子量:
402.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
201-067-0
蒸汽壓力
0.07 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
liquid
bp
170-173 °C/1 hPa
mp
-80 °C
轉變溫度
flash point 204 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChI 密鑰
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.052
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
422.6 °F - closed cup
閃點(°C)
217 °C - closed cup