化驗
99%
形狀
viscous liquid
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
InChI 密鑰
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup