主要文件
8.14368
Sigma-Aldrich
溴酸钠
for synthesis
别名:
溴酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BrNaO3
CAS号:
分子量:
150.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-160-4
NACRES:
NA.22
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
形狀
powder
效力
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
381 °C (decomposition)
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
分析報告
含量(碘量法): ≥ 99.0 %
象形圖
Flame over circleSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3