product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Manufacturing Grade, 30% Solution, pack of 50 mL
描述
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
品質等級
化驗
29-31 g/dL protein basis (biuret)
形狀
solution
儲存期限
36 mo.
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pack of 50 mL
製造商/商標名
Probumin®
來源
USA origin
濃度
29-31 g/dL protein (Biuret)
技術
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
雜質
Tested for IgG
pH值
7.2-7.4
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3