主要文件
81007N
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, microbiological culture, cell culture | mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41141801
NACRES:
NA.25
产品名称
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, 30% Solution, pack of 50 mL
描述
Does Not Contain Preservative
品質等級
化驗
29-31 g/dL protein basis (biuret)
形狀
solution
儲存期限
36 mo.
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pack of 50 mL
製造商/商標名
Probumin®
來源
USA origin
濃度
29-31 g/dL protein (Biuret)
技術
cell culture | mammalian: suitable
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
western blot: suitable
pH值
6.8-7.4
異物活動
Microbial Content Tested by USP
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1