主要文件
8.08691
Sigma-Aldrich
对二甲苯
for synthesis
别名:
对二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-(CH3)2
CAS号:
分子量:
106.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-396-5
NACRES:
NA.22
化驗:
≥99.0% (GC)
bp:
138.4 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
8.7 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
8.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
540 °C
效力
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp
13.3 °C
轉變溫度
flash point 24 °C
溶解度
0.2 g/L
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.860 - 0.862
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup