主要文件
8.08619
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol
for synthesis
别名:
Tetraethylene glycol, Tetraglycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2CH2O)4H
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-989-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
340 °C (DIN 51794)
效力
>18056 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18056 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-3.4 % (v/v)
pH值
8.5-9.0 (20 °C, 500 g/L in H2O)
運動黏度
50.13 cSt(20.65 °C)
bp
327-328 °C/1013 hPa
mp
-9.4 °C
轉變溫度
flash point 204 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCOCCO)CCOCCO
InChI
1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
InChI 密鑰
UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Colour (visual): colorless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 0.3 %
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
359.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
182 °C - Pensky-Martens closed cup