Key Documents
8.08540
Sigma-Aldrich
Ethyl pentanoate
for synthesis
别名:
Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, Valeric acid ethyl ester, Pentanoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3COOC2H5
CAS号:
分子量:
130.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
208-726-1
蒸汽壓力
3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
400 °C
expl. lim.
1 % (v/v)
折射率
n20/589 1.399
bp
145 °C/1013 hPa
mp
-91 °C
轉變溫度
flash point 35 °C
溶解度
2.23 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.875
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1