蒸汽壓力
1.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3-4 °C
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/5Cl.Sb
InChI 密鑰
WCEPFCFFCMELSL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2