Key Documents
8.07468
Sigma-Aldrich
3-Pyridinecarbaldehyde
for synthesis
别名:
3-Pyridinecarbaldehyde, Nicotinaldehyde, Pyridine-3-aldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(CHO)C5H4N
CAS号:
分子量:
107.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
207-900-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2355 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.4 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
7 °C
轉變溫度
flash point 84 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
InChI 密鑰
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.141 - 1.145
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup