主要文件
8.07166
Sigma-Aldrich
Nonanal
for synthesis
别名:
Nonanal, Pelargonaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CHO
CAS号:
分子量:
142.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
204-688-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
轉變溫度
flash point 76 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.827
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1