主要文件
8.07059
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate
for synthesis
别名:
Diethyl oxalate, Oxalic acid diethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O4
CAS号:
分子量:
146.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
202-464-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.27 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
410 °C
效力
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.42-2.67 % (v/v)
bp
182-186 °C
mp
-41 °C
轉變溫度
flash point 75 °C
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.076 - 1.079
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup