主要文件
8.07051
Sigma-Aldrich
碳酸丙烯酯
for synthesis
别名:
碳酸丙烯酯, 4-甲基-1,3-二氧戊环-2-酮,丙二醇碳酸酯,碳酸丙二醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3
CAS号:
分子量:
102.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
203-572-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.04 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
435 °C (DIN 51794)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-14.3 % (v/v)
技術
titration: suitable
pH值
7.0 (20 °C, 200 g/L in H2O)
運動黏度
1.4 cSt(43 °C)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
轉變溫度
flash point 123 °C
溶解度
240 g/L
密度
1.20 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Interfacial carbonyl groups of propylene carbonate facilitate the reversible binding of nitrogen dioxide.: Investigating the interaction of interfacial carbonyl groups in propylene carbonate with nitrogen dioxide, this study provides insights into the reversible binding mechanisms, important for developing better gas capture and storage systems (Clark & Allen, 2024).
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.204 - 1.206
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup