主要文件
8.06912
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
for synthesis
别名:
Ethyl mandelate, Ethyl α-hydroxyphenylacetate, Mandelic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)COOC2H5
CAS号:
分子量:
180.20
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
212-263-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
折射率
n25/589 1.5136
mp
24-27 °C
轉變溫度
flash point 93 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3
InChI 密鑰
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 30 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
199.4 °F
閃點(°C)
93 °C