主要文件
8.06845
Sigma-Aldrich
Nonylamine
for synthesis
别名:
Nonylamine, 1-Aminononane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21N
CAS号:
分子量:
143.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-945-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.37 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
385 °C
pH值
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
轉變溫度
flash point 63 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.NCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;/h2-10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup