主要文件
8.02169
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
for synthesis
别名:
Decanoic acid, Capric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8COOH
CAS号:
分子量:
172.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
206-376-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.13 hPa ( 79 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
29-32 °C
轉變溫度
flash point 147 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
體積密度
690 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)CCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
296.6 °F - closed cup
閃點(°C)
147 °C - closed cup