Key Documents
8.06096
Sigma-Aldrich
N-Methylaniline
for synthesis
别名:
N-Methylaniline, Monomethylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9N
CAS号:
分子量:
107.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-870-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °C
效力
360 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7.6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
轉變溫度
flash point 86 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI 密鑰
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.986
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup