蒸汽壓力
4.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
340 °C
效力
4170 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-10.3 % (v/v)
pH值
7 ( in H2O)
mp
-70 °C
轉變溫度
flash point 42.5 °C
溶解度
36 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCC(CC)C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
108.5 °F - closed cup
閃點(°C)
42.5 °C - closed cup