蒸汽密度
3 (vs air)
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
725 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
n20/D 1.411
bp
130 °C mmHg (lit.)
密度
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
108.5 °F - closed cup
閃點(°C)
42.5 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol