蒸汽壓力
0.026 hPa ( 40 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
265 °C
效力
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-8.4 % (v/v)
pH值
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
轉變溫度
flash point 137 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CCO)(CCO)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup