Key Documents
8.05797
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis (diethyl acetal)
for synthesis
别名:
Malondialdehyde bis (diethyl acetal), 1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Malondialdehyde tetraethyl acetal
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
220.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
204-533-1
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1610 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
220 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
轉變溫度
flash point 78 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
InChI 密鑰
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup