主要文件
8.03501
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediol
for synthesis
别名:
1,12-Dodecanediol, 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2)12OH
CAS号:
分子量:
202.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
227-133-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.5% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
300 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
79 °C
轉變溫度
flash point 176 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
InChI 密鑰
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
348.8 °F - closed cup
閃點(°C)
176.00 °C - closed cup