蒸汽壓力
84 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
bp
85-87 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 42 °C
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
InChI 密鑰
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup