主要文件
8.03183
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
for synthesis
别名:
Propyl acetate, Acetic acid propyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O2
CAS号:
分子量:
102.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-686-1
NACRES:
NA.22
bp:
101.5 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
33 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
430 °C
效力
9370 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
轉變溫度
flash point 14 °C
溶解度
21.2 g/L
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.2 °F - closed cup
閃點(°C)
11.8 °C - closed cup