主要文件
8.02301
Sigma-Aldrich
1,1′-羰基二咪唑
for synthesis
别名:
1,1′-羰基二咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N4O
CAS号:
分子量:
162.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
208-488-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
powder
效力
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reaction type: Carbonylations
pH值
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
116-120 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI 密鑰
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
應用
分析報告
含量(GC,area%): ≥ 97.0%(a/a)
熔化范围(较低值): ≥ 115 °C
熔程(上限值): ≤ 121 °C
鉴别(IR):符合检验
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2