产品名称
1,1′-羰基二咪唑, ≥97.0% (T)
品質等級
化驗
≥97.0% (T)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Carbonylations
mp
115-122 °C
117-122 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI 密鑰
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CDI作为一种功能强大的偶联试剂用于多肽合成和有机化学。
應用
使用CDI(1,1′-羰基咪唑):
- 用于活化丙二酸衍生物,以通过轻微脱羧制备羰基咪唑
- 用于活化纤维素膜,以开发免疫传感器。
- 用于合成替代1,3-恶唑[4,5-d]哒嗪酮。
- 作为各种异羟肟酸通过洛森重排转化为异氰酸酯的试剂。
- 用于合成1,3,4-恶二唑衍生物及水中的多肽硫酯。
- 作为酰化剂合成氨基甲酸盐。
其他說明
可作为咪唑用于酸的活化的反应性试剂:酯、酰胺、酮等的合成。用于固定化酶和亲和配体的试剂;近来作为羰基转移试剂用于各种杂环的合成
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
J. Barluenga et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6751-6751 (1991)
Mechanochemical 1, 1′-Carbonyldiimidazole-Mediated Synthesis of Carbamates
Lanzillotto M, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 11(3), 2882-2889 (2015)
An efficient synthesis of novel 1, 3-oxazolo [4, 5-d] pyridazinones
Frolov EB, et al.
Tetrahedron Letters, 45(24), 4693-4696 (2004)
Activation of cellulose membranes with 1, 1′-carbonyldiimidazole or 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate as a basis for the development of immunosensors
Stollner, D, et al.
Analytical Biochemistry, 2(304), 157-165 (2002)
Mild Decarboxylative Activation of Malonic Acid Derivatives by 1, 1′-Carbonyldiimidazole
Lafrance D, et al.
Organic Letters, 9(13), 2322-2325 (2011)